missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EAAT2/GLT1 Antibody (SR2082), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18606834 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18606834 100 μg 100µL
18633325 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18606834 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321735100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

EAAT2/GLT1 Monoclonal antibody specifically detects EAAT2/GLT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EAAT2/GLT1
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone SR2082
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene GLT1, member 2, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2, Solute carrier family 1 member 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human EAAT2/GLT1 (Uniprot #: P43004)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6506
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.