Learn More
Cytiva Terreno EAH Sepharose™ 4B
Codice prodotto. 11544925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 ml
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11544925 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11544925 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17056901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Per l'associazione di composti contenenti gruppi carbossilici su terreno Sepharose 4B. L'EAH Sepharose™ 4B offre un accoppiamento estremamente stabile tramite distanziatore a 11 atomi.
  • Gruppi da accoppiare: -COOH, -CHO
  • Matrice: 4% agarosio
  • Dimensione media particelle: 90 μm
  • Accoppiamento estremamente stabile tramite distanziatore idrofilo a 11 atomi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrix Agarosio 4%
Dimensione particelle 90 μm
pH Da 3 a 14
Quantità 50 ml
Content And Storage Da 4 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per l'associazione di composti contenenti gruppi carbossilici su Sepharose 4B attraverso associazione basata su carbodiimide tramite un distanziatore a 11 atomi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EAH Sepharose 4B, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol