Learn More
Novus Biologicals™ EARS2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18453769 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18453769 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18453769 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00124454T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Lipid and Metabolism
Bersaglio EARS2
Sinonimo EC 6.1.1.17, GluRS, Glutamate--tRNA ligase, glutamyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), KIAA1970glutamate tRNA ligase 2, mitochondrial, MSE1, probable glutamyl-tRNA synthetase, mitochondrial
Simbolo del gene EARS2