Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Easy-Read™ per usi generici: Ad immersione totale
Codice prodotto. 17541535
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +225°C
-20°C to +150°C
Da −35 °C a 50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
—
Suddivisione:
0.5 °C
1°C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
200 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Suddivisione Lunghezza (sistema metrico) complessiva Dimensione della confezione
17541535 -10°C to +110°C — 1°C 200 mm Pezzo
16411265 -20°C to +150°C — 1°C 300 mm Pezzo
16421265 -10°C to +225°C — 1°C 350 mm Pezzo
15255053 Da −35 °C a 50 °C — 0.5 °C 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17541535 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B603030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.55€
    18.08€ / pezzi 1
    Risparmia 5.47€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometri a immersione totale di facile lettura
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • EnviroKleen™ certified
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Manufactured and tested by our USA quality team, these thermometers are traceable to NIST™ and include a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Specifica
Certificazione/Conformità Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Tipo di immersione Total Immersion
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 7.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 200 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Enviro-Safe™ Liquid
Product Type Liquid-in-Glass Laboratory Thermometer
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) —
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ±0.5°C
Suddivisione 1°C