Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16602037 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diametro (sistema metrico):
50 μm
75 μm
150 μm
200 μm
Dimensione particelle:
2 μm
2.6 μm
3 μm
4 μm
5 μm
Monolith
Materiale di impaccamento:
Monolith Polymer
PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Materiale di impaccamento Dimensione della confezione
16602037 150 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16662027 150 mm 75 μm 3 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15988997 150 mm 75 μm 3 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16672027 150 mm 50 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15998997 150 mm 50 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16682027 250 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15909007 250 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16692027 500 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15919007 500 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15929007 150 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16612037 750 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15939007 750 mm 75 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
16622037 150 mm 150 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15949007 150 mm 150 μm 2 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
15959007 250 mm 200 μm Monolith Monolith Polymer Pezzo
16632037 150 mm 75 μm 2.6 μm Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica Pezzo
16642037 150 mm 75 μm 5 μm diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico Pezzo
17294503 150 mm 150 μm 4 μm PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 16602037 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore ES904
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Robust capillary flow HPLC columns for sensitive protein, peptide and mAbs separation using the stand alone or integrated easy to use design.
Ensure robust nano and capillary flow into your LC-MS using Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns. The integrated column/emitter design eliminates dead volume and is temperature-controlled for maximum reliability and performance. Rigorously tested to ensure maximum quality, these columns deliver maximum simplicity and ease-of-use. The capillary flow HPLC columns provide sensitive protein, peptide, and monoclonal antibody (mAb) separation. They give proteomics researchers more than ever before: more throughput, more sensitivity, more separation power and more ease of use.
The unique EASY-Spray design provides uncompromised performance and ease-of-use in nano and capillary LC-MS proteomics applications. Features include the following:
  • Precision positioned glass emitter
  • Integrated precision designed union
  • Integrated temperature control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Analytical Column, EASY-Spray
Diametro (sistema metrico) 75 μm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 11600 psi (800 bar)
Dimensione particelle 2 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Easy Spray
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa
Tecnica Reversed Phase HPLC