Learn More
Contec™ Testine per mocio EasyCurve™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16685514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Microfibra di poliestere scanalata
Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma di poliuretano idrofilo
Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata
Schiuma di poliuretano idrofilo
Product Type:
Testina per mocio
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 40
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Sterilità Dimensione della confezione
16685514 Microfibra di poliestere scanalata Testina per mocio Non sterile pezzi 48
16695514 Poliestere, Microfibra di poliestere scanalata Testina per mocio Sterili pezzi 48
15656986 Schiuma di poliuretano idrofilo Testina per mocio Non sterile pezzi 40
15666986 Microfibra di poliestere scanalata, Schiuma di poliuretano idrofilo Testina per mocio Sterili pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16685514 Fornitore Contec™ N. del fornitore EZMP0300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    509.42€ / pezzi 48
    Risparmia 92.58€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Mocio leggero per soffitti, pareti e pavimenti. Possibilità di scelta tra versioni non sterili o convalidate sterili. Le testine per mocio sono sterilizzabili in autoclave. Le testine per mocio EasyCurve™ utilizzano superfici curve per mocio con connettori girevoli per facilitare il contatto con la superficie a diverse angolazioni.
Il mocio EasyCurve™ Contec è stato progettato appositamente per ambienti critici e controllati ed è ora disponibile con un rivestimento in microfibra scanalato che consente una pulizia semplice e uniforme per una raccolta delle particelle e una rimozione della contaminazione migliori. La combinazione della superficie curva del mocio e del connettore girevole si traduce in un facile contatto con la superficie e in un’eccezionale manovrabilità, rendendo EasyCurve uno strumento di pulizia ideale per soffitti, pareti e pavimenti. Tutti i componenti del mocio EasyCurve sono sterilizzabili in autoclave.
Caratteristiche & vantaggi
  • Tutti i componenti sono sterilizzabili in autoclave e questo li rende ideali per un’ampia gamma di applicazioni di pulizia negli ambienti sterili più critici
  • La leggerezza della testina e del manico del mocio riduce significativamente l’affaticamento dell’operatore
  • Il mocio monouso è economico e facile da installare senza attrezzi
  • Il mocio curvo e il telaio girevole per mocio garantiscono un contatto agevole con la superficie
  • La parte frontale in microfibra scanalata fornisce una migliore rimozione dei contaminanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Size 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 pollici)
Monouso Monouso
Quantità 4/sacchetto, 12 sacchetti/confez.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di pulizia EasyCurve
Da utilizzare con (applicazione) Progettata per l'uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici, ospedali, farmacie di composizione e altri ambienti critici o controllati
Color-coded No
Materiale Microfibra di poliestere scanalata
Codice colore Bianco