Learn More
Contec™ Sistema di pulizia per tende a strisce in plastica DualClean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15626986 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Copertura DualClean
Telaio DualClean
Materiale:
100% poliestere a maglia
100% poliestere tessuto
Acciaio inossidabile (304)
Microfibra di poliestere
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Materiale Sterilità unitSize
15626986 Copertura DualClean Microfibra di poliestere Non sterile pezzi 80
15636986 Copertura DualClean 100% poliestere a maglia Non sterile pezzi 80
15606986 Telaio DualClean Acciaio inossidabile (304) Non sterile Pezzo
15646986 Copertura DualClean 100% poliestere tessuto Sterili pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15626986 Fornitore Contec™ N. del fornitore DCMD0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00€
    735.92€ / pezzi 80
    Risparmia 126.08€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato per la pulizia completa, facile ed economica delle tende a strisce in vinile. Il sistema di pulizia per tende a strisce in plastica Contec™ DualClean™ è un sistema esclusivo che consente di pulire rapidamente entrambi i lati delle tende a strisce in plastica da 4 a 12 pollici in un unico passaggio.
Sistema DualClean
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
  • Pulisce facilmente e uniformemente entrambi i lati della lunghezza della striscia
  • Sono disponibili due coperture in tessuto per soddisfare le esigenze di pulizia:
    • Il tessuto di spugna in microfibra rimuove e intrappola la polvere e altri contaminanti visibili
    • Il poliestere a maglia Quiltec™ è ideale per gli ambienti critici
  • Il telaio si adatta a un'ampia varietà di manici Contec
  • Il telaio elettrolucidato è autoclavabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 26.3 x 2.77 pollici (67 x 7 cm)
Product Type Copertura DualClean
Codice colore Bianco
Modello DCMD0001
Lunghezza (sistema imperiale) 26.3 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 66,8 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.77 pollici
Monouso Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Consente di pulire facilmente e rapidamente entrambi i lati delle tende in plastica in un unico passaggio
Certificazione/Conformità Classe ISO 6-8, aree di grado C/D
Color-coded No
Materiale Microfibra di poliestere