Learn More
Contec™ Sistema di pulizia per tende a strisce in plastica DualClean™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15636986 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Copertura DualClean
Telaio DualClean
Materiale:
100% poliestere a maglia
100% poliestere tessuto
Acciaio inossidabile (304)
Microfibra di poliestere
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Materiale Sterilità Dimensione della confezione
15636986 Copertura DualClean 100% poliestere a maglia Non sterile pezzi 80
15626986 Copertura DualClean Microfibra di poliestere Non sterile pezzi 80
15606986 Telaio DualClean Acciaio inossidabile (304) Non sterile Pezzo
15646986 Copertura DualClean 100% poliestere tessuto Sterili pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15636986 Fornitore Contec™ N. del fornitore DCQT0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    426.82€ / pezzi 80
    Risparmia 73.18€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
Progettato per la pulizia completa, facile ed economica delle tende a strisce in vinile. Il sistema di pulizia per tende a strisce in plastica Contec™ DualClean™ è un sistema esclusivo che consente di pulire rapidamente entrambi i lati delle tende a strisce in plastica da 4 a 12 pollici in un unico passaggio.
Sistema DualClean
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
  • Pulisce facilmente e uniformemente entrambi i lati della lunghezza della striscia
  • Sono disponibili due coperture in tessuto per soddisfare le esigenze di pulizia:
    • Il tessuto di spugna in microfibra rimuove e intrappola la polvere e altri contaminanti visibili
    • Il poliestere a maglia Quiltec™ è ideale per gli ambienti critici
  • Il telaio si adatta a un'ampia varietà di manici Contec
  • Il telaio elettrolucidato è autoclavabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 26.3 x 2.77 pollici (67 x 7 cm)
Product Type Copertura DualClean
Codice colore Bianco
Modello DCQT0001
Lunghezza (sistema imperiale) 26.3 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 66,8 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.77 pollici
Monouso Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Consente di pulire facilmente e rapidamente entrambi i lati delle tende in plastica in un unico passaggio
Certificazione/Conformità Classe ISO 4-6, aree di grado A/B
Color-coded No
Materiale 100% poliestere a maglia