Descrizione
Sistema DualClean
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
Il sistema include un telaio in acciaio inossidabile con due bracci curvi, coperture in tessuto e un manico QuickConnect™. I manici QuickConnect sono intercambiabili. Il manico consigliato per il sistema DualClean ha il cod. prod. 19168806, manico in fibra di vetro estensibile. Tutti i componenti sono venduti separatamente.
- Pulisce facilmente e uniformemente entrambi i lati della lunghezza della striscia
- Sono disponibili due coperture in tessuto per soddisfare le esigenze di pulizia:
- Il tessuto di spugna in microfibra rimuove e intrappola la polvere e altri contaminanti visibili
- Il poliestere a maglia Quiltec™ è ideale per gli ambienti critici
- Il telaio si adatta a un'ampia varietà di manici Contec
- Il telaio elettrolucidato è autoclavabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e disinfettanti
Specifica
Specifica
| Dimensions | 26.3 x 2.77 pollici (67 x 7 cm) |
| Product Type | Copertura DualClean |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.77 pollici |
| Sterilità | Sterili |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70,4 mm |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Altezza (sistema imperiale) | 26.3 pollici |
| Monouso | Monouso |
| Descrizione | Coperture con triplo involucro |
| Da utilizzare con (applicazione) | Consente di pulire facilmente e rapidamente entrambi i lati delle tende in plastica in un unico passaggio |
| Vedi altri risultati |