Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rack per piastre di Petri Easyplate
Description
- Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
- Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
- In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
- Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Naturale |
| Capacità | Piastre Petri (100 mm) |
| Materiale | Policarbonato |
| Posizioni | 48 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastra di Petri |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Rack, piastre Petri |
| Altezza (sistema metrico) | 24 cm |