Learn More
Bel Art™ Rack per piastre di Petri ProCulture
Codice prodotto. 11784736
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
naturale, Blu
Posizioni:
84
Size:
35.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Posizioni Size Dimensione della confezione
11784736 naturale, Blu 84 35.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11784736 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189820014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    211.95€ / pezzi 1
    Risparmia 41.05€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni
  • Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
  • Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
  • In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore naturale, Blu
Capacità Petri Dishes
Materiale Policarbonato
Posizioni 84
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri 10 cm
Size 35.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Matrice 21 x 4
Larghezza (sistema metrico) 184 mm