Learn More
Fisherbrand™ Rack per piastre di Petri Easyplate™
Codice prodotto. 11764736 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blu
Giallo
Rosso
Posizioni:
48
84
Size:
22.8 cm
22.8 cm
35.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Posizioni Size Dimensione della confezione
11764736 Giallo 48 22.8 cm Pezzo
11754736 Rosso 48 22.8 cm Pezzo
10157541 Assorted 48 22.8 cm pezzi 4
11587832 Blu 84 35.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11764736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    155.67€ / pezzi 1
    Risparmia 18.33€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni.
I rack con codifica a colori ottimizzano l'organizzazione e l'identificazione dei campioni.
  • Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di una grande quantità di piastre Petri
  • Disponibili in 4 colori e due formati; il formato con altezza 24.1 cm (9.5 pollici) può contenere 48 piastre Petri da 100 mm e il formato con altezza 36.8 cm (14.5 pollici) può contenere 84 piastre Petri da 100 mm
  • Barrette di tenuta in silicone per la tenuta delle piastre di Petri; inserimento e rimozione semplici di gruppi di piastre senza toccare le piastre superiori o inferiori
  • Le etichette laterali hanno lo spazio per fornire un’accurata identificazione dei campioni
  • In policarbonato leggero, resistente alle sostanze chimiche
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Order Info
Disponibili in due dimensioni—il rack da 14 pollici (35.5 cm) può contenere un totale di 84 piastre; il rack da 9 pollici (22.8 cm) può contenere 48 piastre.
Specifica
Autoclavabile
Colore Giallo
Capacità Piastre Petri da 48 100 mm
Materiale Policarbonato
Posizioni 48
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri 10 cm
Size 22.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 184 mm
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Matrice 12 x 4
Larghezza (sistema metrico) 184 mm