Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: strumento di pulizia
Codice prodotto. 17245434 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Polipropilene
Product Type:
Telaio per mocio piatto
Telaio piatto a 1 pezzo
Lunghezza (sistema imperiale):
7,25 pollici
7,5 pollici
16,5 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17245434 Polipropilene Telaio per mocio piatto 7,25 pollici Pezzo
16575274 Acciaio inossidabile Telaio per mocio piatto 7,5 pollici Pezzo
16565274 Acciaio inossidabile Telaio piatto a 1 pezzo 16,5 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17245434 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2685P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.35€
    9.66€ / pezzi 1
    Risparmia 1.69€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio né manutenzione. Il sistema di pulizia EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 strumento di pulizia in acciaio inossidabile leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere.
  • La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
  • La testina girevole di 360° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
  • Giunto incernierato e struttura leggera
  • Il bordo a facile presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio per testina per mocio; facile da sostituire con i guanti
  • Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
  • Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
  • I tamponi a bordi sigillati e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
  • Tamponi per pulizia disponibili presaturati con IPA al 70%
Nota:
i tamponi per pulizia sono venduti separatamente (vedere MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici per testina per mocio QuickConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Telaio per mocio piatto
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 7,25 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Color-coded No
Materiale Polipropilene