Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Sampler For Solids
Codice prodotto. 15529650 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15529650 60 mL Pezzo
10648534 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15529650 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53600600
In stock
Quick and easy sampling of free-flowing bulk materials
  • Innovative design for quick and easy sampling
  • Empty directly into collection container
  • High quality stainless steel for durability and reliability
  • Easily disassembled for thorough cleaning
  • Optimised for free flowing or self flowing bulk solids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sample Lance
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.03 oz.
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Da utilizzare con (applicazione) All-Level/Cross-Sectional Sample
Diametro (sistema imperiale) apertura 3.94 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 39.17 in.
Lunghezza albero (sistema imperiale) 34.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 995 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 870 mm