Learn More
Contec™ Sistema di pulizia senza ingombro per pavimenti EasySat™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16655514 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
21,5 x 18,25 x 4,75 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions unitSize
16655514 21,5 x 18,25 x 4,75 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16655514 Fornitore Contec™ N. del fornitore BLMOPQC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    250.22€ / pezzi 1
    Risparmia 43.78€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elimina la necessità di secchio o strizzatore per la pulizia di camere bianche. Il mocio senza ingombro per pavimenti EasySat™ Contec™ è realizzato con il materiale della testina per mocio con bordi sigillati a laser VertiKlean™ ed è completamente sterilizzabile in autoclave. Un controllo del flusso a pulsante rilascia la soluzione detergente su richiesta.
  • Elimina completamente la necessità di secchio o strizzatore
  • Progettato appositamente per l'uso in camera bianca
  • La testina del sistema di pulizia con bordi sigillati tagliati a laser VertiKlean™ è realizzata in tessuto leggero di poliestere laminato e schiuma di estere per un'eccellente resistenza alle abrasioni
  • Il sistema include un serbatoio per soluzione semitrasparente da 1,5 litri (52 once) in grado di pulire fino a 5.000 piedi quadrati
  • Il serbatoio completamente pieno pesa solo 3,2 kg (7 libbre)
  • Il controllo del flusso mediante pulsante rilascia la soluzione detergente su richiesta
  • Le testine per mocio angolate puliscono le aree difficili da raggiungere e possono essere fissate e rimosse in pochi secondi
  • Il sistema e le testine per mocio sono completamente sterilizzabili in autoclave fino a 121°C (250°F) per 30 minuti
  • Le testine per mocio sono disponibili in modelli normali e testurizzati e anche in modelli sottoposti a irradiazione gamma
  • Le testine si fissano facilmente al telaio utilizzando i tradizionali dispositivi di fissaggio a gancio e anello
Compliance
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions 21,5 x 18,25 x 4,75 pollici
Product Type Adattatore per telaio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 21,5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 55 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 4,75 pollici
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso con disinfettanti, progettato appositamente per pavimenti in camera bianca
Certificazione/Conformità AAMI ISO 11137
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile