Learn More
Greiner Bio-One Guarnizione adesiva EASYseal™
Codice prodotto. 10696771
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10696771 Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10696771 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 676001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    58.64€ / pezzi 100
    Risparmia 69.36€
    54% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione da evaporazione e contaminazione. Il sigillante adesivo Greiner Bio-One™ VIEWseal™ è composto da un foil adesivo standard per sigillare micropiastre.
  • Rivestimento con adesivo in acrilato
  • Copertura/conservazione di micropiastre (ad esempio in applicazioni ELISA)
  • Protezione contro evaporazione e contaminazione
  • Ideale per misurazioni ottiche
  • Solo per uso singolo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Pellicola di poliestere, adesivo acrilico
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 135.1 mm
N. per custodia 100
Dimensioni (L x P) 135.1 x 79.38 mm
Larghezza (sistema metrico) 79.38 mm
Product Type Sigillante
Adesivo Acrilico
Spessore 50.8 μm
Forabile No
Plate Compatibility Micropiastre