Learn More
Eaton's reagent
Codice prodotto. 10611473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10611473
Marca: Thermo Scientific Acros 369805000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39394-84-8 | O10P4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eaton's reagent
Colore Undesignated
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Punti di ebollizione 122.0°C (1.0 mmHg)
Formula molecolare O10P4
Numero MDL MFCD00070545
Concentrazione 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Densità 1.5000g/mL
Sinonimo Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Peso formulazione 283.89
Percent Purity 6.7 to 8.2%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4360
Gravità specifica 1.5
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eaton's reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.