Learn More
Ebro Electronic™ EBI 25-TE Registratore di temperatura
Descrizione
Probe PT 100 for TFX 430, PT 100, 200 mm, blunt
Specifica
Specifica
| Tipo | Datalogger |
| Tipo di display | LCD |
| Memoria dati | 288 Readings |
| Calibrazione | Calibrated |
| Tipi di allarme | |
| Tipo di batteria | Lithium |
| Autonomia della batteria | <2 Years |
| Canali | 1 |
| Certificazione/Conformità | Calibration certificate |
| Protezione IP | IP67 |
| Vedi altri risultati |