Learn More
Fisherbrand™ Ebony Treatment Dish
Codice prodotto. 15589901 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
1 Each
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione unitSize
15589901 1 Each Pezzo
15599901 4 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15589901
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protects DNA from damage. Fisherbrand™ Ebony Treatment Dishes are manufactured with a darkened acrylic to reduce exposure to light that may be harmful to DNA.
  • Manufactured from Ebony Acrylic
  • Minimizes exposure to light and reduces background DNA damage
Specifica
Colore Ebony
Da utilizzare con (apparecchiatura) Comet Assay Tank
Materiale Acrylic
N. per confezione 1 Each