Learn More
Ebrotidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486608
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486608 10 mg 10mg
16469177 5 mg 5mg
16402707 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16486608 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15538
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Specifica
Materiale o nome chimico Ebrotidine
CAS 100981-43-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H17BrN6O2S3
Quantità 10 mg
Sinonimo FI3542
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (209.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1)(/N=C/NCCSCC2=CSC(NC(N)=N)=N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 477.42
Peso formulazione 477.42
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only