Learn More
Ebrotidine, TRC
Codice prodotto. 30379944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379944 50 mg 50mg
30378135 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30379944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE32055050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100981-43-9
Formula molecolare C14H17BrN6O2S3
Molecular Weight (g/mol) 477.42
Sinonimo [N(E)]-N-[[[2-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]methylene]-4-bromobenzenesulfonamide, Ebrodin, FI 3542, Ulsanic
SMILES NC(=N)Nc1nc(CSCCNC=NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cs1
Specifica
Materiale o nome chimico Ebrotidine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H17BrN6O2S3/c15-10-1-3-12(4-2-10)26(22,23)19-9-18-5-6-24-7-11-8-25-14(20-11)21-13(16)17/h1-4,8-9H,5-7H2,(H,18,19)(H4,16,17,20,21)
Peso formulazione 475.9758