Learn More
Ebselen, 99%
Codice prodotto. 10512281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512281 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10512281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 300572500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60940-34-3 | C13H9NOSe | 274.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ebselen
Nota nome 99%
CAS 60940-34-3
Punto di fusione 179°C to 184°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H9NOSe
Numero MDL MFCD00210937
Quantità 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Indice di Merck 15, 3533
Sinonimo ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
InChI Key DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC Name 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one
Molecular Weight (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Peso formulazione 274.18
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder