Learn More
Fisherbrand™ EC 10 Universal Alkaline Cleaning Concentrate
Codice prodotto. 10406851 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10406851 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45€
    20.00€ / 1L
    Risparmia 1.45€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Suitable for thorough ultrasonic cleaning of medical and detal instruments and laboratory equipment made of stainless steel, glass, plastics and ceramics.
  • Removes blood, saliva, proteins and bone residues as well as grease, oil, grinding and polishing plates
  • Not suitable for aluminum, zinc or light metal alloys and for plastics that are susceptible to stress cracking
  • Store in closed original container at a temperature between 5° and 30°C, protected from heat and direct solar radiation
  • Shelf life of 5 years from date of production
Specifica
Product Type Ultrasonic Cleaning Solution
Composizione Alkaline
Content And Storage Between 5°C and 30°C, original container, away from heat and direct solar radiation
Da utilizzare con (applicazione) Ultrasonic cleaning of medical and dental instruments
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • bioson 10
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disodum tetraboratedecahydrate, sodiumhydroxide, n-propanol