Specifica
| Chimica della colonna | BSA |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Portata | 0.7 mL/min |
| Da utilizzare con | For HPLC, GC,TLC, SPE Application |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilità fase mobile | 50 mmol/L/L phosphate buffer + 1 % 1-propanol |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 7 μm |
| Vedi altri risultati |