Learn More
Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringe
Codice prodotto. 17152724
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17152724 20 mL pezzi 50
17142724 10 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17152724 Fornitore Terumo™ N. del fornitore 8MDSS20ESE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured with polypropylene for superior thermal and chemical resistance. Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringes have a unique bevel design to facilitate the penetration of the skin and minimize trauma.
  • Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
  • Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
  • Sterile, Latex-free
  • Bold, precise scale markings
  • Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
  • Individually wrapped in tamper evident peel packs
  • Supplied without needles
  • Suitable for gases or liquids
  • Eccentric luer-slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7886 (DIS 7886)
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For Research Use, for Gases or Liquids
Monouso Single-use
Graduazioni 1 mL
Volume (sistema metrico) 20 mL
Tipo di collegamento Eccentric Luer Slip
Graduated Yes