Learn More
Siringa Luer-Tip eccentrico in tre pezzi
Codice prodotto. 15350224
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 50 a 60 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15350224 Da 50 a 60 ml pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15350224 Fornitore Terumo N. del fornitore 8SS50ES1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Enable easy recognition of air bubbles and precise dosage Eccentric Luer-Tip Three-Part Syringe has a highly transparent barrel and clear printing.
  • Three-part syringes
  • Highly transparent barrel
  • Clear printing
  • Contain no natural rubber
  • Latex-free
  • Our range includes Luer slip tip (concentric and eccentric), Luer Lock tip and Catheter tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Prodotto sterile di Classe IIa, conformità MDD 93/42/CEE, CE 0197
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Per l'iniezione di fluidi, immediatamente dopo il riempimento, nel corpo umano, per l'aspirazione di fluidi o per il prelievo di sangue o altri fluidi corporei
Senza lattice Sì
Product Type Siringa eccentrica con puntale Luer a 3 parti
Monouso Sì
Quantità Confezione da 25
Volume (sistema metrico) Da 50 a 60 ml
Tipo di collegamento Puntale Luer eccentrico
Sterilità Sì