Learn More
MedChemExpress Echinocystic acid
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 472.7 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 510-30-5 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM) |
| Bersaglio | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Quantità | 10 mg |