Learn More
Cole-Parmer™ Torrey Pines EchoTherm Hotplate, 0°C to 400°C, Aluminum
Codice prodotto. 15124752 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
15124752 Aluminum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15124752 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5180897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00€
    1589.40€ / pezzi 1
    Risparmia 190.60€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Programmable Aluminum Hotplate
  • Repeat any program up to 98 times automatically
  • Multiple temperatures, temperature ramp rates, and timed events can be stored
  • Offers RS-232 interface for control or recording data via a computer
  • Store up to 10 programs in memory for instant recall and use
  • Platinum RTD temperature measurement for ±1% accuracy
  • Includes temperature probe and 1.8m detachable cord with plug
Specifica
Materiale piastra superiore Aluminum
Size 6 x 6 in.
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 400°C
Profondità (sistema metrico) 254 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.43 cm
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 19.05 cm
Wattage 400 W
Requisiti elettrici 230 V, 400 w, 50 to 6 Hz
Include 6 ft. Detachable Cord with Plug, Temperature Probe
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante