Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
209.98€ - 292.00€
Specifica
Antigene | IgG |
---|---|
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Cyanine3 |
Forma | Purified |
Specie ospite | Goat |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11505075
|
Life Science products Cytiva
PA43009 |
150 μg |
292.00€
150µg |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11515075
|
Life Science products Cytiva
PA43010 |
600 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Specifica
IgG | |
Cyanine3 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |