Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Codice prodotto. 11545075 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μg
600 μg
Dimensione della confezione:
150µg
600µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11545075 150 μg 150µg
11555075 600 μg 600µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11545075 Fornitore Life Science products Cytiva N. del fornitore PA45011
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Classificazione Monoclonal
Coniugato Cyanine5
Specie ospite Goat
Quantità 150 μg
Primario o secondario Secondary
Forma Purified
Isotype IgG