Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Gel Loading Capillary Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
156.00€ - 167.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-Filtered
Colore Clear
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.24 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Imballaggio Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Imballaggio Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
16663892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1034-800-000-9
1000 tips/bag; 10 bags / case Non-sterile
167.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16673892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1034-960-006-9
96 tips/rack; 6 racks / Pk.; 8 Pk. / case Non-sterile
156.00€
pezzi 576
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16683892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labcon
1034-965-006-9
96 tips/rack; 6 racks / Pk.; 8 Pk. / case Sterile
163.00€
pezzi 576
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • With Gel Loading Capillary
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Clear
3.24 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Single-use
No
Non-Filtered
Autoclavable
82.5 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Gel Loading, Capillary
200 μL Pipette, Universal Fit
Eclipse