Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
Codice prodotto. 16683912 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Individually Wrapped
Rack
Refill
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 480
pezzi 576
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Formato Dimensione della confezione
16683912 Non sterile Refill pezzi 480
16693912 Sterile Refill pezzi 480
16603922 Non sterile Bagged pezzi 1000
16613922 Non sterile Rack pezzi 576
16623922 Sterile Rack pezzi 576
17467392 Sterile Individually Wrapped pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16683912 Fornitore Labcon N. del fornitore 10452600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05€
    14.42€ / pezzi 480
    Risparmia 2.63€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88.9 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Formato Refill
Stile punta UltraFine, Flextop
Imballaggio 480 Tips/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Quantità 480 tips / low waste Eclipse™ refill
ACT Label Yes
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin