Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 mL Pipette Tips
Product Code. 16653882 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
250/Bag, 10 Bags/Cs.
36/Rack, 6 Racks/Cs.
Unit Size:
pezzi 216
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sterilità Imballaggio Unit Size
16653882 Non sterile 250/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 250
16633882 Non sterile 36/Rack, 6 Racks/Cs. pezzi 216
16643882 Sterile 36/Rack, 6 Racks/Cs. pezzi 216
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16653882 Supplier Labcon Supplier No. 10298600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.85€
    19.60€ / pezzi 250
    Risparmia 8.25€
    29% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
For Popular Macro Pipettors
  • Pipette Tip
  • For Popular Macro Pipettors
  • 5-10 mL
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifications
Volume (sistema metrico) 5 to 10 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 6.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 155.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handing
Stile punta Macro
Imballaggio 250/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantità 250/bag
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macropipette
Graduato No
Product Line Eclipse
Materiale Polypropylene Resin