Descrizione
- Pipette Tip
- 1-5 mL
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 5 mL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.84 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 123.1 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handing |
| Vedi altri risultati |