Learn More
BTX™ ECM™ 630 Exponential Decay Wave Electroporation System Complete, with Safety Stand
Codice prodotto. 15898441
Cambia vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacitance (HV Mode) Dimensione della confezione
15898441 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15898441 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12120.00€
    10417.03€ / pezzi 1
    Risparmia 1702.97€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
ECM™ 630 Exponential Decay Wave Electroporator is ideal for efficient transformation of bacteria, yeast and other microorganisms.
Features:
  • Wide and accurate voltage, capacitance, and internal resistance settings
  • Preset protocols for common bacteria, yeast, and microorganism types
  • Unlimited ability to add and modify user defined protocols
  • Data logs of delivered pulses and sample resistance for QC and troubleshooting
  • Simple to use large 7 inch touchscreen interface
  • Multiple Exponential Decay pulsing capabilities
  • Available in a high-throughput system for up to 96 samples at once
  • Connection Type: Positive and Negative 4 mm Banana Cables
  • IQ/OQ available on request, qualification performed in cuvettes
Warranty
2 Year
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Transformation of Bacteria, Yeast, Microorganisms, Transfection of Some Mammalian Cell Types
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvette Safety Dome, Cuvette Safety Stand, HT-100 High-Throughput Electroporation Plate Handler, HT-200 Automatic High-Throughput Electroporation Plate Handler
Frequenza 50/60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporator
Tensione 5 to 3000 V
Intervallo di tensione (modalità HV) 505 to 3000 V (in 5 V steps)
Intervallo di tensione (modalità LV) 5 to 500 V (in 1 V steps)
Descrizione ECM 630 Electroporation System Complete, with Safety Stand
Display Color Touchscreen
Certificazione/Conformità CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Tipo di campo Positive and Negative
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Include Generator, Stand, and Cuvettes with Rack
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 40°F to 104°F
Intervallo del numero degli impulsi 1 to 2 Pulses/Sample
Intervallo della lunghezza dell'impulso Exponential Decay Wave Time constant 0.5 msec. to 133.875 msec.
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 4°C to 40°C
Umidità relativa 80% max. when operating at 25°C
Wattage 35 W (idle), 350 W (pulsing)
Peso (sistema imperiale) 16 lb.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.6 cm
Requisiti elettrici 100 to 240 VAC
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 to 3275 μF (in 25 μF steps)
Tipo di collegamento Banana Cables
Charging Time <7 sec. (LV), <4 sec. (HV)
Interfaccia Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form Exponential Decay Wave
Compatibilità ad alta produttività Yes
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.