Learn More
BTX™ ECM™ 830 Square Wave Electroporation System, with Safety Dome
Codice prodotto. 15858471
Cambia vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacitance (HV Mode) Dimensione della confezione
15858471 85 μF Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15858471 Fornitore BTX™ N. del fornitore 452052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13925.00€
    11968.31€ / pezzi 1
    Risparmia 1956.69€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ECM™ 830 Square Wave Electroporator is ideal for transfection of mammalian cells and tissues.
Features:
  • Wide and accurate voltage, pulse length, and pulse interval settings
  • Preset protocols for common mammalian cell and tissue types
  • Unlimited ability to add and modify user defined protocols
  • Data logs of delivered pulses and sample resistance for QC and troubleshooting
  • Simple to use large 7-inch touchscreen interface
  • Multiple pulsing capabilities, up to 99 sequential pulses per sample
  • Available in a high-throughput system for up to 96 samples at once
  • Connection Type: Positive and Negative 4 mm Banana Cables
  • IQ/OQ available on request, qualification performed in cuvettes
Warranty
2 Year
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Transformation of Bacteria, Yeast, Microorganisms; Transfection of Some Mammalian Cell Types
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvette Safety Dome, Cuvette Safety Stand, HT-100 High-Throughput Electroporation Plate Handler, HT-200 Automatic High-Throughput Electroporation Plate Handler, BTX Specialtyin-Vivo Electrodes
Frequenza 50/60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporator
Tensione 5 to 3000 V
Intervallo di tensione (modalità HV) 505 to 3000 V (in 5 V steps)
Intervallo di tensione (modalità LV) 5 to 500 V (in 1 V steps)
Display Color Touchscreen
Certificazione/Conformità CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Include Generator, Safety Dome, Cuvettes 1 mm, 2 mm, 4 mm (30 Pk., 10 Ea.) and Cuvette Rack 660
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 40°F to 104°F
Intervallo del numero degli impulsi 1 to 99 Pulses/Sample
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 ms to 999 ms
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 4°C to 40°C
Umidità relativa 80% max. when operating at 25°C
Wattage 35 W (idle), 350 W (pulsing)
Peso (sistema imperiale) 16 lb.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.6 cm
Requisiti elettrici 100 to 240 VAC
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo di collegamento Banana Cables
Charging Time <7 sec. (LV), <4 sec. (HV)
Interfaccia Touchscreen
Pulse Form Square Wave
Compatibilità ad alta produttività Yes
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.