Learn More
Velp Scientifica™ Provettoni in vetro per COD
Codice prodotto. 17129170 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17129170 200 mL pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17129170 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.15€
    77.50€ / pezzi 3
    Risparmia 2.65€
    3% Sconto
In stock
Velp Scientifica™ ECO 6 COD Test Tube for use with ECO 6 Thermoreactor.
  • For use with ECO 6 Thermoreactor
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 mL
Formato Test Tube
Include NS 29/32
Quantità 3 Tubes
Diametro (sistema metrico) esterno 42 mm