Descrizione
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Specifica
Specifica
| Descrizione | Seawater resistant |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 2 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 270 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm (Box) |