Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Codice prodotto. 17780159 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Sky Blue
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17780159 Sky Blue pezzi 10
17770159 White pezzi 10
17790159 Yellow pezzi 10
17760159 Green pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17780159 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore J40453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.33€
    3.93€ / pezzi 10
    Risparmia 1.40€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These isolation gowns are complete with elasticated wrists and easy tie closures for busy healthcare workers.
  • Light and breathable
  • Collarless model with elasticated cuffs
  • Dorsal closure with laces at waistband and collar
  • Worn by healthcare workers and visitors over clothing
  • Protects patients from risk of external infection
Specifica
Size Universal
Materiale Polypropylene
Colore Sky Blue
Tipo di chiusura Back Ties
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 17 g/m2
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Dental, Medical
Product Type Isolation Gown
N. di tasche None
Sesso Unisex
Quantità 10 Pk., 10 Packungen, 10 paq.