Learn More
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit
Codice prodotto. 15318752 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15318752 6X-Large Pezzo
15328742 X-Small Pezzo
15338742 Small Pezzo
15348742 Medium Pezzo
15358742 Large Pezzo
15368742 X-Large Pezzo
15378742 2X-Large Pezzo
15388742 3X-Large Pezzo
15398742 4X-Large Pezzo
15308752 5X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15318752 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8150910
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Women's economy lab coat ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering. Features a slightly tailored fit and multiple pockets for convenient storage.
  • Ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Regular fit with preformed seams
  • Adjustable cuffs
  • Concealed front panel
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size 6X-Large
Sesso Women's
Materiale Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Regular
N. di tasche 3
Tipo di colletto Lapel
Stile di manicotto Full-length
Misura petto (sistema imperiale) 54 in.
Misura petto (sistema metrico) 137.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm