Learn More
Beskrivning
- Ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering
- Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
- Regular fit with preformed seams
- Adjustable cuffs
- Concealed front panel
- Lapel collar
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Medium |
| Sesso | Women's |
| Materiale | Cotton |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Snaps |
| Stile polso | Stud-fastened |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | None |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?