Learn More
Novus Biologicals™ Eco1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18667591 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18667591 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18667591 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00114799T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category DNA Repair, Lipid and Metabolism
Bersaglio Eco1
Sinonimo CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1
Simbolo del gene ESCO1