Descrizione
- Controllo elettronico della temperatura
- Regolazione della temperatura da ambiente a 200°C
- Tempo di analisi impostabile da 1 a 999 minuti o continuo
- Elabora fino a 6 provette da 200 mL, Ø 42 mm o 6 provette da 22 mm o 18 provette Ø 16 mm
- Il display digitale per il conto alla rovescia mostra la temperatura e il tempo rimanente
- Analisi COD in soli 30 minuti a 160°C
- Le provette da 16 mm di diametro riducono al minimo il consumo di reagente
- Spegnimento automatico a fine analisi
- Segnali acustici e visivi
- Coperchio antispruzzo per una protezione completa dell’operatore
Specifica
Specifica
| Descrizione | Chemical Oxygen Demand Thermoreactor |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analysis of water |
| Range | 1 to 199 min. or continuous Timer |
| Metodo test | COD |
| Tipo | 230 V / 50-60 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 198 x 132 x 319 mm |