Learn More
Ecolite(+) LC Fluid, MP Biomedicals
Codice prodotto. 15742252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15742252 1 gal. 3.79L
15752252 4 x 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15742252 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0188247501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    331.80€ / 3.79L
    Risparmia 17.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Liquid Scintillation Cocktails; Ecolite(+); MP Biomedical; Biodegradable
Specifica
Materiale o nome chimico Liquid Scintillation Cocktails
Quantità 1 gal.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ecolite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phenylxylylethane, nonylphenol