Learn More
Econazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15550584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15550584 25 g 25g
15540584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15550584 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458630250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27220-47-9
Formula molecolare C18H15Cl3N2O
Molecular Weight (g/mol) 381.68
Numero MDL MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
InChI Key LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
PubChem CID 3198
ChEBI CHEBI:82873
IUPAC Name 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Econazole
Punto di fusione 91.0°C to 94.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Peso formulazione 381.68
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Econazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.