Learn More
Econazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Econazole |
| CAS | 27220-47-9 |
| Formula molecolare | C18 H15 Cl3 N2 O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (±)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole, Econazole, NSC 187789 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.68 |
| Peso formulazione | 380.025 |