Learn More
Econazole, TRC
Codice prodotto. 30371195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371195 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371195 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE326003250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Econazole
CAS 27220-47-9
Formula molecolare C18 H15 Cl3 N2 O
Quantità 250 mg
Sinonimo Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (±)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole, Econazole, NSC 187789
InChI Formula InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC Name 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 381.68
Peso formulazione 380.025