Learn More
Cole-Parmer™ Economical Drive
Codice prodotto. 15229159 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
150 to 4000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
15229159 150 to 4000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15229159 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0700390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00€
    1984.61€ / pezzi 1
    Risparmia 690.39€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Order Info
TemperatureMetricRange
Specifica
Requisiti elettrici 0 to 24 VDC
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Tipo di motore PM brush, TENV
Min. Operating Temperature (Metric) 4°C
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 10.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7.6 cm
Speed 150 to 4000 rpm