Learn More
Jenway™ Economical Flame Photometer
Codice prodotto. 12461250
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Economical Flame Photometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
12461250 Economical Flame Photometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12461250 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8305502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5490.00€
    4294.09€ / pezzi 1
    Risparmia 1195.91€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
Economical Flame Photometer features an automatic gas shut-off that ensures operator safety.
  • Unit comes with Na+, K+, Li+, Ca+, and Ba+ filters
Specifica
Tensione 115 V
Frequenza 50/60 Hz
Tipo Economical Flame Photometer