Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Codice prodotto. 15797968 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15797968 50 mL Pezzo
15777968 10 mL Pezzo
15787968 - Pezzo
15707978 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15797968 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 0613774
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Polypropylene (PP) cylinders offer very good chemical resistance.
  • Meet ISO Standard 6706.
  • Calibrated to contain for measuring final volumes.
  • Molded graduations for durability.
  • Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità ISO 6706
Calibrazione To Contain
Autoclavabile Autoclavable
Forma Round
Base Type Esagonale
Product Type Cilindro graduato